Merck
750522
Sigma-Aldrich
カーボン・ナノチューブ、単層
98% (Semiconducting), avg. no. of layers, 1
別名:
SWCNT、半導体性, イソナノチューブ-S, SWCNT, SWNT, 単層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
2% (Metallic)
98% (Semiconducting)
フォーム
solid
特徴
avg. no. of layers 1
メーカー/製品名
NanoIntegris, Inc.
L
0.3-5 μm
直径
1.2-1.7 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
詳細
IsoNanotubes-Sは、アーク放電またはプラズマトーチによって生成されます。半導体単層ナノチューブの直径は1.2~1.7 nmの範囲にあり、長さは100 nm~4 μmの範囲で変化します。SWNTの純度は吸収スペクトルから決定できます。半導体SWNTの吸光度は、S22(850~1250 nm)およびS33(450~550 nm)で発生します。SWNTSの毒性挙動は、SWNTに対するヒト肝がん細胞の反応を研究することによって研究されました。
アプリケーション
これらのカーボンナノチューブはアーク放電プロセスによって生成され、密度勾配遠心分離によって精製されます。半導体SWNTは、曲げ可能な圧力センサーなど、さまざまな柔軟なウェアラブルデバイスで使用できます。研究用途には以下が含まれます。
  • エレクトロニクス
  • センサー
  • 複合材料
  • エネルギー貯蔵
  • ライフサイエンスシステムの研究
調製ノート
電気アーク放電法
法的情報
NanoIntegris, Incの製品
IsoNanotubes-S is a trademark of NanoIntegris, Inc.
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
750522-1MG-PW:
750522-1MG:
750522-BULK:
750522-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)