750492
カーボン・ナノチューブ、単層
<3.5% Metal Catalyst, avg. no. of layers, 1
別名:
PureTubes™, SWCNT, SWNT, 単層カーボンナノチューブ
アッセイ
30% (Metallic)
70% (Semiconducting)
品質水準
フォーム
solid
特徴
avg. no. of layers 1
メーカー/製品名
NanoIntegris, Inc.
L
0.3-5 μm
不純物
<3.5% Metal Catalyst
直径
1.2-1.7 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
詳細
PureTubes™は、アーク放電またはプラズマトーチ法を用いて製造されます。半導体性単層ナノチューブの直径は、1.2-1.7 nm、長さは100 nm~4 μmです。触媒の含有量は< 3.5%です。
アプリケーション
これらのカーボンナノチューブは、アーク放電プロセスを介して製造され、密度勾配遠心分離法により精製されます。
研究用途には以下が含まれます:
研究用途には以下が含まれます:
- エレクトロニクス
- センサー
- 複合材料
- エネルギー貯蔵
- ライフサイエンスシステムの研究
調製ノート
電気アーク放電法
法的情報
NanoIntegris, Incの製品
PureTubes is a trademark of NanoIntegris, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under カーボン・ナノチューブ、単層
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
750492-100MG-PW:
750492-100MG:4548173924649
750492-BULK:
750492-VAR: