Merck
747769
Sigma-Aldrich
[Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6
別名:
[Ir(dtbbpy)(ppy)2][PF6], Ir光触媒, [4,4′-ビス(1,1-ジメチルエチル)-2,2′-ビピリジン-N1,N1′]ビス[2-(2-ピリジニル-N)フェニル-C]イリジウム(III)ヘキサフルオロホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H40F6IrN4P
CAS Number:
分子量:
913.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
光触媒活性化
455 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C1=CC=[N]([Ir]2([N]3=CC=C(C=C34)C(C)(C)C)([N]5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C62)(C7=CC=CC=C78)[N]9=C8C=CC=C9)C4=C1)(C)C.FP(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C18H24N2.2C11H8N.F6P.Ir/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6;2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-7(2,3,4,5)6;/h7-12H,1-6H3;2*1-6,8-9H;;
InChI Key
DZARMRZNOUWGQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
[Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6は、次のような様々な光化学反応の促進に使用されるイリジウム系光触媒です:
  • 酸化的aza-Henry反応を介するN-アリールアミンとニトロアルカンのカップリング。
  • ハロアルカンからアルケンおよびアルキンへの原子移動ラジカル付加反応(ATRA)。
  • 2-ブロモアニリドの対応する3,3-二置換オキシインドールへの変換。
  • アリール-アルキルC−C還元的クロスカップリング反応。
本製品はメルクの一連のフォトリアクター:Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0(Z744080)などと共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
747769-BULK:
747769-VAR:
747769-100MG:
747769-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)