747408
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液
30 nm avg. part. size (TEM), PEG functionalized, 1 mg/mL Fe in H2O, dispersion
別名:
Fe NP PEG, FexOy, マグネタイト, 磁性酸化鉄ナノ結晶, 超常磁性酸化鉄ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe3O4
CAS Number:
分子量:
231.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
1 mg/mL Fe in H2O
磁化
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
色
black
平均部品サイズ
30 nm (TEM)
密度
0.988 g/mL at 25 °C
~1 g/mL at 25 °C
官能基
PEG
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
5 mg/mLの濃度には、ナノ結晶と配位子の合計重量が含まれます。
アプリケーション
この磁性ナノ粒子は一般的にイメージングや造影剤として使用されます。表面機能性により、さまざまな連結や機能追加が可能です。
凍結しないこと。
凍結しないこと。
法的情報
製品供給業者:OCEAN NANOTECH LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
747408-BULK:
747408-10ML-PW:
747408-VAR:
747408-10ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)