740810
2-(ドデシルチオカルボノチオイルチオ)-2-メチルプロパン酸ペンタフルオロフェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H31F5O2S3
CAS Number:
分子量:
530.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
不純物
4-5% pentafluorophenol
屈折率
n20/D 1.512
密度
1.203 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C23H31F5O2S3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-32-22(31)33-23(2,3)21(29)30-20-18(27)16(25)15(24)17(26)19(20)28/h4-14H2,1-3H3
InChI Key
XBUCQRRMAZYXHN-UHFFFAOYSA-N
詳細
最適なRAFT剤の選択するお手伝いが必要ですか?RAFT剤とモノマーとの対応表をご覧ください。
アプリケーション
制御ラジカル重合用RAFT剤;特にスチレン、アクリレートおよびアクリルアミドモノマーの重合に適しています。連鎖移動剤(CTA)
その他情報
製品には、4~5%のペンタフルオロフェノール不純物が含まれています。この不純物は通常、連鎖移動剤と干渉しません。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
740810-1G:
740810-5G:
740810-BULK:
740810-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください: