736414
テトラデシルホスホン酸
98%
別名:
TDPA, TPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13P(O)(OH)2
CAS Number:
分子量:
278.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
80-85 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C14H31O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(15,16)17/h2-14H2,1H3,(H2,15,16,17)
InChI Key
BVQJQTMSTANITJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
テトラデシルホスホン酸は、自己組織化単分子膜(SAM)を形成し、これによりさまざまなナノ粒子を官能化します。
アプリケーション
TDPAは、銅ナノ粒子を酸化から保護する目的でキャップ結合を形成するために使用できます。また、カドミウムセレニウム(CdSe)/硫酸カドミウム(CdS)コア量子ドット(QD)の製作に使用できるCdSコアの合成に使用できます。また、白色発光ダイオード(wLED)を開発する目的で、セシウム臭化鉛(CsPbBr3)ペロブスカイト量子ドットにコーティングできます。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under テトラデシルホスホン酸
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
736414-100G:
736414-1G:
736414-5G:
736414-VAR:
736414-BULK: