Merck
734594
Sigma-Aldrich
N,N′-Di(1-ナフチル)-N,N′-ジフェニル-(1,1′-ビフェニル)-4,4′-ジアミン
96%
別名:
N,N′-ビス(ナフタレン-1-イル)-N,N′-ビス(フェニル)ベンジジン, NPB, NPD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H32N2
CAS Number:
分子量:
588.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
275-280 °C
279-283 °C (lit.)
軌道エネルギー
HOMO 5.5 eV 
LUMO 2.4 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 35677 Cd/m2
  • Max. EQE: 23.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
  • Color: yellow
  • Max. Luminance: 106000 Cd/m2
  • Max. EQE: 17.5 %
  • Turn-On Voltage: 3 V
SMILES記法
c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5cccc6ccccc56)c7cccc8ccccc78
InChI
1S/C44H32N2/c1-3-17-37(18-4-1)45(43-23-11-15-35-13-7-9-21-41(35)43)39-29-25-33(26-30-39)34-27-31-40(32-28-34)46(38-19-5-2-6-20-38)44-24-12-16-36-14-8-10-22-42(36)44/h1-32H
InChI Key
IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
有機ELデバイスの正孔輸送材料として利用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734594-5G:
734594-VAR:
734594-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)