730793
銀、分散液
nanoparticles, 20 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
別名:
Colloidal silver
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS Number:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
nanoparticles
品質水準
含みます
sodium citrate as stabilizer
濃度
0.02 mg/mL in aqueous buffer
屈折率
n20/D 1.333
粒径
20 nm (TEM)
密度
0.986 g/mL at 25 °C
蛍光検出
λem 401 nm FWHM 66 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
当社の 20 nm 銀ナノ粒子は、バイオセンシングや蛍光イメージングの用途に最適です。これらの球状粒子は、凝集を防ぐために水性クエン酸緩衝液で安定化されています。銀ナノ粒子は、特定の波長で励起されると、表面の伝導電子が表面プラズモン共鳴(SPR)と呼ばれる集団振動を起こすため、光を効率的に吸収して散乱します。より長い波長(500 nm 以上)で吸収する金ナノ粒子とは異なり、銀ナノ粒子はより短い波長(400~450 nm)で吸収します。20 nm サイズの当社のナノ粒子は、高い単分散性により、吸収ピーク波長(λ)が 400 nm で、半値全幅(FWHM)が 66 nm と狭くなっています。これらの光電子特性と高い表面積を組み合わせることで、生体分子、病原体、環境汚染物質の検出に効果的です。
アプリケーション
- コロイド銀分散液上のサルファ剤の表面増強ラマン分析。: この研究では、サルファ剤の表面増強ラマン散乱(SERS)分析にコロイド銀分散液を適用する方法を検討しています。この研究では、銀ナノ粒子がラマン信号を強化する可能性を示しており、低濃度の医薬品を検出および分析するための貴重な手法となっています(Sutherland et al., 1990)。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 銀、分散液
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730793-VAR:
730793-BULK:
730793-25ML: