730785
銀、分散液
nanoparticles, 10 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
別名:
Colloidal silver
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS Number:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
nanoparticles
品質水準
含みます
sodium citrate as stabilizer
濃度
0.02 mg/mL in aqueous buffer
屈折率
n20/D 1.333
粒径
10 nm (TEM)
密度
0.997 g/mL at 25 °C
蛍光検出
λem 388 nm FWHM 59 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
銀ナノ粒子(直径10 nm)は、水性バッファー中に分散した金属銀の球状ナノ粒子です。本粒子は高い電子伝導率と高い表面積を有し、粒子サイズが厳密に制御されているため、388 nmで蛍光を発し、FWHMはわずか50 nmです。
アプリケーション
AgNP分散は、オプトエレクトロニクス、環境発電、および表面増強ラマン分光法(SERS)などのさまざまな用途に使用できます。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 銀、分散液
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730785-25ML:
730785-BULK:
730785-VAR: