724777
カーボン・ナノチューブ、単層
≥90% carbon basis (≥80% as carbon nanotubes), 1-2 nm diameter, avg. no. of layers, 1
別名:
CNT, SWeNT® CG 200, SWCNT, SWNT, 単層カーボンナノチューブ
詳細
G/D Ratio: ≥15 (Raman 633 nm)
Median length: 1 μm
品質水準
アッセイ
≥90% carbon basis (≥80% as carbon nanotubes)
フォーム
powder (freeze-dried)
特徴
avg. no. of layers 1
メーカー/製品名
Signis® CG200
表面積
≥700 m2/g
不純物
≤5 wt. % Moisture
直径
1-2 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.1 g/cm3
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Signis(シグニス)®CG200は、CHASMの特許取得済みのCoMoCAT™合成技術を用いて生産され、弊社で最も直径が大きい単層カーボンナノチューブ製品です。
蛍光分光法で測定したチューブ径。
アプリケーション
伝導性の複合材料およびコーティングへの使用に適しています。絶縁ポリマーマトリックスに埋め込まれた官能基化単層カーボンナノチューブ(SWNT)はペロブスカイト太陽電池の安定な正孔収集層として使用することができます。
単層カーボンナノチューブ(SWNT)は、優れた物理化学的、熱機械的および電気化学的特性を有する炭素質物質クラスに属します。この物質は、太陽電池、光触媒、薄膜伝導体、電界効果トランジスタ(FET)、バイオセンサー、ガスセンサー、スーパーキャパシター、ナノメカニカル共振器など、さまざまな持続可能エネルギー用途に使用できます。
調製ノート
CoMoCAT™ Catalytic Chemical Vapor Deposition (CVD) Method
法的情報
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under カーボン・ナノチューブ、単層
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724777-BULK:
724777-VAR:
724777-250MG:
724777-1G: