Merck
723274
Sigma-Aldrich
4-シアノ-4-[(ドデシルスルファニルチオカルボニル)スルファニル]ペンタン酸
97% (HPLC)
別名:
4-Cyano-4-(((dodecylthio)carbonothioyl)thio)pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H33NO2S3
CAS Number:
分子量:
403.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
solid
mp
64-68 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(CCC(O)=O)C#N
InChI
1S/C19H33NO2S3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-24-18(23)25-19(2,16-20)14-13-17(21)22/h3-15H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI Key
RNTXYZIABJIFKQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
適切なRAFT剤の選択にお困りですか。モノマーに対するRAFT剤compatibility tableをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
723274-VAR:
723274-1G:4548173301235
723274-5G:4548173301242
723274-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)