723150
2-ブロモイソ酪酸2-ヒドロキシエチル
95%
別名:
ATRPヒドロキシ開始剤, HEBIB, HO-BriBu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11BrO3
CAS Number:
分子量:
211.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476
密度
1.456 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(Br)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-6(2,7)5(9)10-4-3-8/h8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
MHXMVFDLNGKBSR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ヒドロキシ官能化テレキレック重合体作成のための原子移動ラジカル重合(ATRP)開始剤です。カルボン酸塩-またはイソシアン酸塩-修飾表面、粒子、または生体分子の修飾に使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
723150-1G:
723150-5G:
723150-BULK:
723150-VAR: