Merck
723037
Sigma-Aldrich
2-Cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate
97% (HPLC)
別名:
S-(2-Cyanoprop-2-yl)-S-dodecyltrithiocarbonate, 2-Cyano-2-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]propane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H31NS3
CAS Number:
分子量:
345.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.535
密度
0.991 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C#N
InChI
1S/C17H31NS3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-20-16(19)21-17(2,3)15-18/h4-14H2,1-3H3
InChI Key
QSVOWVXHKOQYIP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
RAFT重合(Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer)はリビングラジカル重合の一種で、分子量の制御された、さまざまな複合構造を有する高分子を合成することが可能です。
アプリケーション
2-Cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonateは、精密ラジカル重合のRAFT剤として使用され、特に、メタクリラート、メタクリルアミド、スチレンモノマーなどの重合に適しています。用いるモノマーに応じて、最適なRAFT剤を選択することが重要です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
723037-1G:4548173301150
723037-5G:4548173301167
723037-BULK:
723037-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)