Merck
722995
Sigma-Aldrich
4-シアノ-4-(フェニルカルボノチオニルチオ)ペンタン酸
別名:
4-シアノ-4-(チオベンゾイルチオ)ペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13NO2S2
CAS Number:
分子量:
279.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
powder
品質水準
mp
94-98 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CCC(O)=O)(SC(=S)c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C13H13NO2S2/c1-13(9-14,8-7-11(15)16)18-12(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
YNKQCPNHMVAWHN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-シアノ-4-(フェニルカルボノチオニルチオ)ペンタン酸は、リビングラジカル重合を高度に制御する硫黄ベースの連鎖移動剤です。
アプリケーション
制御ラジカル重合のRAFT剤;特にメタクリレート(メタクリル酸塩)およびメタクリルアミドモノマーの重合に適しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
722995-VAR:
722995-1G:4548173299570
722995-BULK:
722995-5G:4548173299587
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)