Merck
718475
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
nanopowder, 13 nm primary particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
別名:
Aeroxide® Alu C, アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS Number:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
nanopowder
表面積
85-115 m2/g , BET
一次粒径
13 nm (TEM)
mp
2040 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
詳細
酸化アルミニウムナノ粒子(AlNP)は、コランダム状の構造を有する多孔質ナノマテリアルです。表面積が広く、機械的強度および優れた光学特性を備えています。また、浸食的環境や高温などの過酷な条件下でも優れた化学的安定性を示します。表面修飾の容易さと生体不活性により、生物医学的用途に適しています。これらのナノマテリアルは、費用対効果が高く単純なプロトコルによって調製できます。
アプリケーション
アルミニウムナノ粒子は、以下を調製するために使用されています:
  • エンジン冷却、熱交換器、核冷却システムに使用される水系ナノ流体。酸化グラフェン/アルミナナノ流体において、アルミニウムナノ粒子の添加により酸化グラフェンの物理的構造を改善し、複合材料の粘度を低下。
  • 発光ダイオードの弾性熱パッドとして使用可能なポリシロキサン-酸化アルミニウム複合材料。
ポリ塩化ビニルの機械的性質を改良するための添加剤としても使用可能。Al2O3ナノ粒子はポリマーマトリックス中で固体の不活性相として作用し、鎖の可動性を制限します。その結果、ガラス転移温度は上昇し、弾性率は低下します。
特徴および利点
  • 生体以外の過酷な環境下で安定。
  • 確立された合成法によって容易に調製可能。
  • 表面積が広く、化学的および生物学的分子との結合が可能。
  • 表面修飾プロトコルは単純。
  • 生物学的界面と容易に相互作用可能。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化アルミニウム
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
718475-VAR:
718475-BULK:
718475-100G:4548173924274
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)