Merck
709476
Sigma-Aldrich
[5,6]-フラーレン-C70
greener alternative
sublimed, ≥99% (HPLC)
別名:
バックミンスターフラーレンC70, フラーレン-C70
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C70
CAS Number:
分子量:
840.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
sublimed
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>280 °C (lit.)
溶解性
benzene: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
toluene: soluble
軌道エネルギー
HOMO 6.2 eV 
LUMO 4.6 eV 
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
C1CC2C3CCC4C5C3C6C2C7C1CC8CC9CC%10CC%11C%12CC%13CC4C%13%14C%12C%15C%11C%16C%10C9C%17C8C7C%18C%17C%16C%15C(C6%18)C5%14
InChI
1S/C70/c1-2-22-5-6-24-13-14-26-11-9-23-4-3(21(1)51-52(22)54(24)55(26)53(23)51)33-31(1)61-35-7-8-27-15-16-29-19-20-30-18-17-28-12-10(25(7)56-57(27)59(29)60(30)58(28)56)37(35)63(33)65-36(4)40(9)67(44(17)42(12)65)69-46(11)47(14)70(50(20)49(18)69)68-43(13)39(6)66(45(16)48(19)68)64-34(5)32(2)62(61)38(8)41(15)64
InChI Key
ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(5,6)-Fullerene-C70 (C70) is an ellipsoidal fullerene, which has stable spheroidal carbon molecules.
C70 is an n-channel organic semiconductor.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
[5,6]-Fullerene-C70 is a carbonaceous material with an ellipsoidal shape. It is an electron acceptor with strong absorption in the UV region and moderate absorption in the visible region. It is also known as higher fullerene.
アプリケーション
C70 may be incorporated into titanium oxide (TiO2) based nanowires and it forms a nanocomposite for light responsive photocatalyst. It can also be used as a photo-absorptive material in the fabrication of high performance organic photovoltaic (OPV) cells.
C70 may be used in the quantitative analysis of fullerenes in river sediment and soils.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709476-BULK:
709476-250MG:
709476-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)