707503
スモールギャップフラーレン
フォーム
granular
分子量
average Mw ~1,000
組成
fullerenes, ≥80%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
溶解性
organic solvents: soluble
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
C=1=C2c3c4C=1c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c%13C%14=[C]%10=C%15c%16c%17c%14c%18c%13c%19c%20c%12c%21c%11c(c%22c%23c%24c(C2=[C]7%15%22)c%25c3c%26c%27c4c%28c5c(c6%16)c%29c%17c%30c%18c%31c%19c%32c%20c(c%21%23)c%33c%24c%34c%25c%26c%35c%36c%27c%28c%29c%37c%30c%31c%38c%32c%33c%34c%35c%38c%36%37)c89
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
707503-1G:
707503-BULK:
707503-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)