Merck
707481
Sigma-Aldrich
ポリヒドロキシ-スモールギャップフラーレン、水和物
別名:
Fullerenols, Polyhydroxy fullerenes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C120O30(OH)30 · 30H2O · 25Na+
UNSPSCコード:
12352103
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
crystals
品質水準
組成
Polyhydroxy SGFs(TGA), ~85%
mp
60 °C (dec.)
溶解性
water, pH >9: soluble
SMILES記法
O[C]12=C3c4c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c%13c%14c%15c%16c(C3=[C]%17(O)c%18c1c%19c%20c%21c%22c%23c%24c%25c%26c%27c%28c%29c(C%17=[C]%16(O)[C]%14(O)=C%29[C]%27(O)=C%13[C]%11(O)=C%26[C]%24(O)=C%10[C]8(O)=C%23[C]%21(O)=C7[C]5(O)=C2%20)c%18c%30c%28c%25c%22c%19%30)c4c%31c6c9c%12c%15%31
詳細
The starting material, small gap fullerenes, ranges from C60 up to C400 with the peak distribution between C100 and C120 in TOF-MS.
アプリケーション
Interaction of hydrated polyhydroxy small gap fullerenes with Caco-2 was studied. The nanomaterial can find potential use as drug delivery agent.
調製ノート
The starting material, small gap fullerenes, ranges from C60 up to C400 with the peak distribution between C100 and C120 in TOF-MS.
その他情報
Structure image is a representative fullerene, this product is heterogeneous.
法的情報
TDA Research社製、米国特許6,517,799 および 6,303,016。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
707481-VAR:
707481-BULK:
707481-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)