Merck
704245
Sigma-Aldrich
亜マンガン酸ランタンストロンチウム
composite cathode powder, LSM-20/YSZ, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
組成
(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
アプリケーション
battery manufacturing
アプリケーション
LSM mixed with yttria-stabilized zirconia (YSZ) can be used in the cathodes for solid oxide fuel cells (SOFCs).
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
704245-BULK:
704245-VAR:
704245-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)