Merck
704148
Sigma-Aldrich
カーボン・ナノチューブ、単層
greener alternative
(6,5) chirality, ≥90% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes), 0.78 nm average diameter, avg. no. of layers, 1
別名:
CHASM, CNT, Signis® SG65, SWCNT, SWNT, 単層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
詳細
G/D Ratio: ≥20 (Raman 633 nm)
Median length: 1 μm
アッセイ
≥90% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes)
フォーム
powder (freeze-dried)
特徴
avg. no. of layers 1
メーカー/製品名
Signis® SG65
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
表面積
≥700 m2/g
不純物
≤5 wt. % Moisture content
平均直径
0.78 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.1 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[C]
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
詳細
CHASMの特許取得済みのCoMoCAT合成技術を用いて製造されたSignis® SG65は、半導体性チューブがきわめて豊富な単層カーボンナノチューブ(CNT)製品で、(6,5)カイラリティーが最も豊富です。SG65のCNTの約95%は半導体性であり、これらの管の約41%は(6,5)カイラリティーです。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
カーボンナノチューブ、単層(SWNT)は、優れた物理化学的、熱機械的、および電気化学的特性を有する炭素質材料のクラスに属しています。この材料は、太陽電池、光触媒、薄膜導体、電界効果トランジスター(FET)、バイオセンサー、ガスセンサー、スーパーキャパシター、およびナノメカニカル共振器などさまざまな持続可能なエネルギーアプリケーションに使用できます。
プリンテッド半導体、太陽光発電デバイス、センサー、医学研究などでの使用に適しています。
調製ノート
CoMoCAT触媒的化学気相成長(CVD)法
法的情報
CHASM is a trademark of Chasm Advanced Materials
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704148-BULK:
704148-1G:
704148-VAR:
704148-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)