Merck
703478
Sigma-Aldrich
trans-2-ブロモビニルボロン酸MIDAエステル
technical grade
別名:
BB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9BBrNO4
CAS Number:
分子量:
261.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
solid
官能基
bromo
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\Br
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-10-4-6(11)13-8(2-3-9)14-7(12)5-10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2+
InChI Key
ALXOFLXCBIRRRC-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
703478-VAR:
703478-500MG:
703478-5G:
703478-BULK:
703478-100G:
703478-1G:
703478-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)