Merck
702854
Sigma-Aldrich
銅(II)フタロシアニン
triple-sublimed grade, >99.95% trace metals basis
別名:
CuPc, ピグメントブルー 15, フタロシアニンブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16CuN8
CAS Number:
分子量:
576.07
カラーインデックス番号:
74160
Beilstein:
4121848
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
>99.95% trace metals basis
フォーム
powder
品質
triple-sublimed grade
mp
350 °C
λmax
678 nm
蛍光検出
λem 404 nm
軌道エネルギー
HOMO 5.2 eV 
LUMO 3.5 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 17200 Cd/m2
ITO/CuPc/NPD/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 2000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: 7.5 V
ITO/CuPc/NPD/CBP:Firpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
OPVデバイス性能
ITO/CuPc/PTCDA/In
  • Short-circuit current density (Jsc): 53.1 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.57 V
  • Fill Factor (FF): 0.61
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 4.2 %
ITO/PEDOT:PSS/CuPc/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 18.8 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
  • Fill Factor (FF): 0.52
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 3.6 %
SMILES記法
c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI Key
XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 銅(II)フタロシアニン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702854-500MG:4548173924007
702854-BULK:
702854-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)