Merck
700703
Sigma-Aldrich
N-tert-ブチル-N-(2-メチル-1-フェニルプロピル)-O-(1-フェニルエチル)ヒドロキシルアミン
別名:
2,2,5-トリメチル-3-(1-フェニルエトキシ)-4-フェニル-3-アザヘキサン, アルコキシアミンNMP開始剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H31NO
CAS Number:
分子量:
325.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.536
密度
0.968 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(N(OC(C)c1ccccc1)C(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO/c1-17(2)21(20-15-11-8-12-16-20)23(22(4,5)6)24-18(3)19-13-9-7-10-14-19/h7-18,21H,1-6H3
InChI Key
FPFRTDOMIFBPBZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
NMP開始剤を用いた合成について、Karen Wooley教授にご寄稿いただきました。technology spotlightをご覧ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
700703-250MG:
700703-1G:
700703-BULK:
700703-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)