Merck
699195
Sigma-Aldrich
4,4′-ビス(N-カルバゾリル)-1,1′-ビフェニル
greener alternative
sublimed grade, 99.9% trace metals basis
別名:
4,4′-ビス(9-カルバゾリル)-1,1′-ビフェニル, 4,4-N,N′-ジカルバゾール-1,1′-ビフェニル, CBP, DCBP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H24N2
CAS Number:
分子量:
484.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
sublimed grade
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
損失
0.5 wt. % loss on heating, 279.6 °C (typical, TGA)
mp
277.9 °C (typical, DSC)
281-285 °C
λmax
532 nm
軌道エネルギー
HOMO 6 eV 
LUMO 2.9 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/HMPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100 Cd/m2
  • Max. EQE: 9 %
ITO/MoO3/CBP/CBP:Ir(ppy)2(acac) (6%)/TPBI/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: ~100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 24.5 %
  • Turn-On Voltage: 3.65 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/niBr/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. EQE: 0.3 %
  • Turn-On Voltage: 4.5 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/CBP:Ir(piq)3 (6 wt%)/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8.1 %
  • Turn-On Voltage: 5.9 V
ITO/TAPC/CBP:FIrpic (6%)/PO14/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 12.5 %
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
InChI Key
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。正孔輸送有機材料は、吸収体層との完全なエネルギー準位の整合が可能であるため、効率的な電荷収集ができますが、周囲条件下で劣化する傾向があります。詳細はこちらをクリックしてください。
ロット固有のTGA/DSC曲線は、ご要望に応じてご提供いたします。
Still not finding the right product?
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
699195-1G:
699195-1G-PW:
699195-VAR:
699195-5G-PW:
699195-5G:
699195-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)