699152
バソクプロイン
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
別名:
2,9-ジメチル-4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン, BCP
About This Item
グレード
sublimed grade
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
279-283 °C (lit.)
285 °C (DSC)
λmax
277 nm
蛍光検出
λem 386 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO 7 eV
LUMO 3.5 eV
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/TCTA/mCP:Firpic (6%)/BCP/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
InChI Key
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
Still not finding the right product?
Explore all of our products under バソクプロイン
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
699152-500MG:
699152-5G:
699152-VAR:
699152-BULK: