698989
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)
regioregular, electronic grade, 99.995% trace metals basis, average Mn 15,000-45,000
別名:
Plexcore® OS 1100, P3HT
グレード
electronic grade
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
solid
分子量
average Mn 15,000-45,000
詳細
(>95% head-to-tail regioregular (HNMR))
mp
238 °C
溶解性
chloroform, trichlorobenzene, chlorobenzene, toluene, and xylenes: soluble
蛍光検出
λex 450 nm; λem 575 nm
軌道エネルギー
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
OPVデバイス性能
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
PDI
≤2
半導体特性
P-type (mobility=10−4 - 10−1 cm2/V·s)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
698989-BULK:
698989-1G:
698989-5G:
698989-VAR:
698989-250MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)