Merck
698105
Sigma-Aldrich
4-(ヒドロキシメチル)フェニルボロン酸 MIDA エステル
別名:
2-(4-(ヒドロキシメチル)フェニル)-6-メチル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14BNO5
CAS Number:
分子量:
263.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
powder
mp
169-179 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,15H,6-8H2,1H3
InChI Key
VWETVQJDIKPYID-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)