Merck
692859
Sigma-Aldrich
サマリウムコバルト、合金 18
disc, size 10 mm × 6 mm
別名:
SmCo5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SmCo5
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
disc
組成
Cobalt, 62.75 wt. %
Samarium, 37.25 wt. %
サイズ
10 mm × 6 mm
InChI
1S/Co.Sm
InChI Key
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
関連事項
技術内容の詳細については、www.sigma-aldrich.com/magneticmagnetic alloysに関する材料科学技術スポットライトをご覧ください。
その他情報
磁気パラメーター/特性:
最大エネルギー積(BH):140 kJ/m3(18 MGsOe)
残留磁束密度(Br):0.87 T (8.7 kGs)
保磁力(Hc):680 kA/m (8.5 kOe)
固有保磁力(Hci):2390 kA/m (30.0 kOe)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
692859-VAR:
692859-BULK:
692859-3EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)