Merck
685038
Sigma-Aldrich
テトラキスアセトニトリル銅(I)トリフレート
別名:
Tetrakisacetonitrile copper(I) trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(NCCH3)4 · CF3SO3
分子量:
376.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.CHF3O3S.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+1/p-1
InChI Key
NOBZSXGFNYRDMS-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
好気的条件下でのアルコールの環境に優しい酸化のための触媒。
銅(I)/ABNO触媒好気的アルコール酸化:Cu/TEMPO触媒系の立体的および電子的制限の緩和
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
685038-VAR:
685038-1G:4548173290676
685038-5G:4548173290683
685038-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)