684465
[6,6]-フェニル C71 酪酸メチルエステル、異性体混合物
99%
別名:
3′H-シクロプロパ[8,25] [5,6]フラーレン-C70-D5h(6)-3′ブタン酸, 3′フェニル-3′H-シクロプロパ[8,25] [5,6]フラーレン-C70-D5h(6)-3′ブタン酸、メチルエステル, [70]PCBM
About This Item
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
溶解性
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
軌道エネルギー
HOMO 6 eV
LUMO 3.9 eV
半導体特性
N-type (mobility=0.1 cm2/V·s)
SMILES記法
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)C34c5c6ccc7c8cc9Cc%10cc%11cc%12Cc%13cc%14c%15ccc6c3c%15c%16c%17c%18c%19c(c(c57)c8c%20c9c%10c%21c%11c%22c%12c%13c(c%14%16)c%18c%22c%21c%19%20)C24%17
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684465-100MG:
684465-500MG:
684465-VAR:
684465-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)