Merck
683043
Sigma-Aldrich
Magnesium hydride
hydrogen-storage grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgH2
CAS Number:
分子量:
26.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
hydrogen-storage grade
反応適合性
reagent type: reductant
密度
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg.2H
InChI Key
RSHAOIXHUHAZPM-UHFFFAOYSA-N
詳細
Atomic number of base material: 12
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium hydride
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
683043-BULK:
683043-500G:
683043-VAR:
683043-100G:
683043-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)