Merck
679321
Sigma-Aldrich
n-プロピルトリエトキシシラン
≥98%, deposition grade
別名:
Triethoxypropylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3SiCH2CH2CH3
CAS Number:
分子量:
206.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
deposition grade
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O3Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-9H2,1-4H3
InChI Key
NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
137.3 °F - closed cup
引火点(℃)
58.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
679321-50G:
679321-VAR:
679321-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)