Merck
679291
Sigma-Aldrich
トリエトキシフェニルシラン
deposition grade, ≥98%
別名:
フェニルトリエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5Si(OC2H5)3
CAS Number:
分子量:
240.37
Beilstein:
2940602
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
deposition grade
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C12H20O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Urinary bladder
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
128.3 °F - closed cup
引火点(℃)
53.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
679291-50G:
679291-BULK:
679291-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)