Merck
679275
Sigma-Aldrich
トリエトキシビニルシラン
≥98%, deposition grade
別名:
(トリエトキシシリル)エチレン, ビニルトリエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHSi(OC2H5)3
CAS Number:
分子量:
190.31
Beilstein:
1767229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
deposition grade
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
62-63 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
679275-VAR:
679275-BULK:
679275-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)