Merck
679259
Sigma-Aldrich
オルトケイ酸テトラメチル
deposition grade, ≥98%, ≥99.9% trace metals basis
別名:
テトラメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si(OCH3)4
CAS Number:
分子量:
152.22
Beilstein:
1699658
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
deposition grade
蒸気密度
5.25 (vs air)
蒸気圧
13 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
≥99.9% trace metals basis
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI Key
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロムがド-プされたケイ酸のゾル-ゲル合成や六角形のメソ多孔シリカ層の形成に用いられます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
679259-VAR:
679259-50G:4548173310916
679259-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)