679011
2-(ジフェニルホスフィノ)テレフタル酸 1-メチル 4-ペンタフルオロフェニル ジエステル
97%
別名:
1-Methyl-4-(pentafluorophenyl)-2-(diphenylphosphino)-1,4-benzenedicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H16F5O4P
CAS Number:
分子量:
530.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
109-111 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C27H16F5O4P/c1-35-27(34)18-13-12-15(26(33)36-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32)14-19(18)37(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-14H,1H3
InChI Key
OURNVXDJALDDIG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Staudinger ligation reagent for the conjugation of amine and azide containing compounds or biomolecules.
- The amine functionalized molecule first reacts with the phosphine through the activated pentafluorophenyl ester.The azide-molecule is then reacted with the newly labeled phosphine to form the iminophosphorane, and the aza-ylide is subsequently captured by the methyl ester to yield the covalent conjugated product.
The Staudinger Ligation: A High-Yield, Chemoselective, and Mild Synthetic Method
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
679011-BULK:
679011-VAR:
679011-100MG:
679011-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)