674613
テトラキス(ジメチルアミノ)エチレン
別名:
TDAE, オクタメチルエチレンテトラミン
About This Item
アッセイ
≥85.0%
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n/D 1.48 ((lit.))
n20/D 1.48 (lit.)
bp
59 °C ((lit.))
59 °C/0.9 mmHg (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C ((lit.))
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[CN(C)\C(N(C)C)=C(\N(C)C)N(C)C]
CN(C)\C(N(C)C)=C(\N(C)C)N(C)C
InChI
[1S/C10H24N4/c1-11(2)9(12(3)4)10(13(5)6)14(7)8/h1-8H3]
1S/C10H24N4/c1-11(2)9(12(3)4)10(13(5)6)14(7)8/h1-8H3
InChI Key
[CBXRMKZFYQISIV-UHFFFAOYSA-N]
CBXRMKZFYQISIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
還元剤として機能します。
反応物質としての関連:
- 二原子酸素添加
- C-N結合へのアルミニウム陰イオンの挿入
- 酸素による化学ルミネセンス反応
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
674613-10G:
674613-1G:
674613-50G:
674613-VAR:
674613-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)