Merck
659894
Sigma-Aldrich
ポリ[5-メトキシ-2-(3-スルホプロポキシ)-1,4-フェニレンビニレン] カリウム塩 溶液
0.25 wt. % in H2O
別名:
MPS-PPV カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H13KO5S)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
濃度
0.25 wt. % in H2O
蛍光検出
λex 451 nm; λem 525 nm in H2O
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Poly[5-methoxy-2-(3-sulfopropoxy)-1,4-phenylenevinylene] potassium salt solution (APPV) is a sulfonated phenylenevinylene (PPV) that acts as a high sensitive water soluble photo-luminescent (PL) polymer. It has an anionic π-conjugation that allows it to have a high fluorescence quantum yield.
アプリケーション
APPV can be used as a light emitting polymer that facilitates the enhancement of the fluorescent properties of plasmonic-3D colloidal crystals. It can also be used as a polyelectrolyte which finds potential applications in organic solar cells (OSCs).
物性
水溶性発光共役ポリマ-。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
659894-BULK:
659894-10ML:
659894-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)