655198
塩化カドミウム
別名:
カドミウムジクロリド, ジクロロカドミウム
About This Item
蒸気密度
6.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 656 °C)
フォーム
solid
反応適合性
core: cadmium
濃度
≥55.2% Cd (EDTA titration)
mp
568 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble >457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
SMILES記法
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化カドミウム
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
655198-VAR:
655198-BULK:
655198-5G:4548173215914
655198-100G:4548173215891
655198-500G:4548173215907