Merck
643246
Sigma-Aldrich
金被覆顕微鏡用スライドガラス
layer thickness 1000 Å, 99.999% (Au)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Au
CAS Number:
分子量:
196.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
99.9% (Ti)
99.999% (Au)
L × W ×厚み
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
層厚
1000 Å
透過率
380-700, >91% (for the glass microscope slide alone)
屈折率
n20/400 1.52 (lit.)
マトリックス結合
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Simple surface modification of poly(dimethylsiloxane) for DNA hybridization.: Highlights the application of gold-coated glass slides in creating effective biosensors for DNA hybridization, supporting innovations in genomics and pharmaceutical research (Zhou et al., 2010).
  • Multimodal spectroscopy combining time-of-flight-secondary ion mass spectrometry, synchrotron-FT-IR, and synchrotron-UV microspectroscopies on the same tissue section.: Utilizes gold-coated glass slides to integrate multiple spectroscopic techniques, enhancing the analysis of complex biological samples, pivotal for cutting-edge research in biochemistry and material sciences (Petit et al., 2010).
特徴および利点
The gold surface is polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation.
その他情報
Titanium adhesion layer used to bind the gold to an aluminosilicate glass microscope slide
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)