Merck
643203
Sigma-Aldrich
金被覆顕微鏡用スライドガラス
99.999% (Au), layer thickness 100 Å
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Au
CAS Number:
分子量:
196.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
99.9% (Ti)
99.999% (Au)
L × W ×厚み
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
層厚
100 Å
透過率
380-700, >91% (for the glass microscope slide alone, 55-59% @ 500 nm with the Ti/Au coating)
60-64%
屈折率
n20/400 1.52 (lit.)
マトリックス結合
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Gold coated microscope slide can be used as a substrate material that facilitates the formation of highly active surfaces for surface enhanced Raman scattering (SERS) measurements.
Titanium adhesion layer used to bind the gold to an aluminasilicate glass microscope slide. Titanium thickness ~20 angstroms.
特徴および利点
The gold surface shows a tendency towards <111> orientation.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)