642991
酸化アルミニウム
nanoparticles, 30-60 nm particle size (TEM), 20 wt. % in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS Number:
分子量:
101.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
liquid (suspension)
nanoparticles
品質水準
濃度
20 wt. % in H2O
粒径
30-60 nm (TEM)
密度
1.06 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
詳細
酸化アルミニウム(Al2O3)は、さまざまな工業用途に使用される金属酸化物ベースの工学的ナノサイズ材料で、Al2O3のアルコキシドの加水分解と、安定剤存在下での粒子のか焼により調製できます。
アプリケーション
Al2O3ベースのナノ粒子は、セラミック、航空宇宙、廃水処理、研磨剤、塗料、触媒および床材などのさまざまな用途に使用できます。
その他情報
分散剤を含みません。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化アルミニウム
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
642991-100ML:4548173945026
642991-BULK:
642991-VAR: