634689
チタン酸ストロンチウム
single crystal substrate, <100>
別名:
Strontium titanium trioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrTiO3
CAS Number:
分子量:
183.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
crystalline (cubic (a=3.905 Å))
誘電率
~300
硬度
6 (, Mohs)
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
サイズ
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
2060 °C (lit.)
2080 °C
密度
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
5.175 g/mL at 25 °C
半導体特性
<100>
SMILES記法
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
InChI Key
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
物性
10GHzでの損失正接:約5 x 10-4(300Kの場合)、約3 x 10-4(77Kの場合);熱膨張:10.4 (x 10-6/°C)
物理的形状
立方晶(a = 3.905 Å)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
634689-1EA:
634689-BULK:
634689-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)