Merck
574791
Sigma-Aldrich
ヒドロキシアパタイト
synthetic, 99.8% trace metals basis (excludes Mg)
別名:
リン酸カルシウム 三塩基性, HAp, トリベーシックカルシウム ホスファート, ヒドロキシリン酸カルシウム, ヒドロキシルアパタイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ca5(OH)(PO4)3]x
CAS Number:
分子量:
502.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis (excludes Mg)
フォーム
solid
不純物
≤2500 ppm Trace Metal Analysis
mp
1100 °C (lit.)
アプリケーション
electroplating
material synthesis precursor
SMILES記法
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI Key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574791-BULK:
574791-25G:
574791-VAR:
574791-15G:
574791-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)