Merck
563161
Sigma-Aldrich
リン酸リチウム 一塩基性
≥99.99%
別名:
リン酸二水素リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiH2PO4
CAS Number:
分子量:
103.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥99.99%
フォーム
solid
密度
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphate
SMILES記法
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
LiMX2O7(M = Fe, V; x =P, As)陽極材の前駆物質。1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under リン酸リチウム 一塩基性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
563161-BULK:
563161-VAR:
563161-25G:
563161-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)