Merck
557625
Sigma-Aldrich
Poly(3-cyclohexylthiophene-2,5-diyl)
別名:
P3CHT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蛍光検出
λex 400 nm; λem 544 nm in chloroform
詳細
Poly(3-alkylthiophene)s have been extensively studied for their thermo- and solvatochromism, as well as for applications in field effect transistors. Bulky side groups such as cyclohexyl twist the coplanarity of the polythiophene main chain and shift the emission color to green.
アプリケーション
導電性ポリマーです。
包装
Packaged in glass bottles
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
557625-1G:
557625-BULK:
557625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)