556696
N,N′-Di(1-ナフチル)-N,N′-ジフェニル-(1,1′-ビフェニル)-4,4′-ジアミン
sublimed grade, 99%
別名:
N,N′-ビス(ナフタレン-1-イル)-N,N′-ビス(フェニル)ベンジジン, NPB, NPD
About This Item
グレード
sublimed grade
アッセイ
99%
損失
0.5 wt. % loss on heating, 345°C (typical, TGA)
mp
279-283 °C (lit.)
軌道エネルギー
HOMO 5.5 eV
LUMO 2.4 eV
OLEDデバイス性能
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
SMILES記法
c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5cccc6ccccc56)c7cccc8ccccc78
InChI
1S/C44H32N2/c1-3-17-37(18-4-1)45(43-23-11-15-35-13-7-9-21-41(35)43)39-29-25-33(26-30-39)34-27-31-40(32-28-34)46(38-19-5-2-6-20-38)44-24-12-16-36-14-8-10-22-42(36)44/h1-32H
InChI Key
IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Di(1-ナフチル)-N,N′-ジフェニル-(1,1′-ビフェニル)-4,4′-ジアミン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
556696-1G:
556696-VAR:
556696-BULK:
556696-500MG: