Merck
546488
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(chloromethyl)-1,4-bis(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCH2)2C6H2(O(CH2)2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2)2
CAS Number:
分子量:
487.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
98%
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCOc1cc(CCl)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CCl
アプリケーション
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)