546461
ポリ[2-メトキシ-5-(3′,7′-ジメチルオクチルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン]
light-emitting polymer
別名:
MDMO-PPV
詳細
Band gap: 2.2 eV
分子量
Mn ~120,000
溶解性
toluene, xylene, THF, chloroform, chlorobenzene, cyclohexanone: soluble
蛍光検出
λex 485 nm; λem 555 nm in toluene
軌道エネルギー
HOMO -5.4 eV
LUMO -3.2 eV
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/MDMO-PPV/PC61BM/Al
ITO/PEDOT:PSS/MDMO-PPV:PC61BM (1:4)/LiF/Al
SMILES記法
COc1ccc(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1C=C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
546461-1G:
546461-BULK:
546461-VAR:
546461-250MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)