540765
ポリ(p-キシレンテトラヒドロチオフェニウムクロリド) 溶液
0.25 wt. % in H2O
濃度
0.25 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.3347
pH
1.67
密度
1.01 g/mL at 25 °C
蛍光検出
λex 322 nm; λem 432 nm in H2O
保管温度
2-8°C
詳細
この高分子電解質中間体は、蒸着やスピンコーティングによってどのような寸法のフィルムにも成型できます。残存するテトラヒドロチオフェン、HCl、および水分を除去する真空下での熱硬化(250~300°C)によって非置換PPVが生成されます。
アプリケーション
発光ポリマ-(PPV)前駆体。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
540765-BULK:
540765-100ML:
540765-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)